Learn More
Kartell™ Soporte de dos niveles para soporte de pipetas vertical Plastilab™
Código de producto. 10684232
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
175 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10684232 175 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10684232 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0026500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    24.79€ / paquete de 1
    Ahorro 2.21€
    8% Descuento
En stock
Consta de un soporte para pipetas de dos niveles solo, la base y la varilla de soporte no están incluidos.
Consta solo de un soporte para pipetas de dos niveles, la base y la varilla de soporte no están incluidos.
  • Fabricada con polipropileno
  • El cabezal saliente permite subir o bajar el soporte en la varilla de soporte
Especificaciones
Material Polipropileno
Posiciones 18 orificios pequeños y 10 grandes
Cantidad 1 unidad
Diámetro exterior (métrico) 175 mm
Tipo de producto Soporte para pipetas