Learn More
Beschreibung
Benötigt
Mangos de la serie STAH o STAEH
Los cepillos para frascos y equipos de plástico Micronova están disponibles en dos variedades con cubiertas de cepillos opcionales para limpieza y desinfección perfectas. El cepillo Cylinder Brush tiene forma de cúpula para tanques pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros, uso opcional con cubierta de cepillo BRSC6-02. El cepillo Kettle Brush tiene forma oblonga para tanques pequeños, garrafas y otros equipos de producción, uso opcional con cubierta de cepillo BRSC6-41.
- Cepillos de equipo ligeros y duraderos con cerdas de poliéster
- Ideal para tanques pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros
- Fabricado con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA
- El cepillo Cylinder Brush es un cepillo redondo/en forma de cúpula
- El cepillo Kettle Brush es un cepillo en forma oblonga
- Fundas de cepillo disponibles para una limpieza y desinfección perfectas
- Aprobados por la FDA para el contacto indirecto con alimentos
- Con rosca ACME para conexión a mangos de la serie STA
- Las cubiertas de tela opcionales disponibles mejoran la limpieza y desinfección finas
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Cepillo para calderas con rosca Acme |
| Bristle Type | Rigidez media |
| Color-coded | N.º |
| Material del mango | Plástico |
| Tipo de mango | Rosca ACME |
| Tipo de punta | Punta en abanico |
| Esterilidad | No estéril |
| Instrucciones de cuidado | Se envía a temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad previa solicitud |
| Color | Blanco |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.