Learn More
Buerkle™ Buretas de valoración de plástico a prueba de astillas LaboPlast™
Código de producto. 15591751 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
25 mL
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15591751 15 mL cada uno
11981501 25 mL cada uno
11991501 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15591751 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96953015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permiten una dosificación precisa y una valoración fina exacta con el pulsador o el microtornillo y la descarga precisa mediante el surtidor de descarga. Buerkle™ Las buretas titulables con protección contra roturas tienen un revestimiento de plástico que aumenta la resistencia a la rotura.
  • Bureta con revestimiento a prueba de astillas
  • Ajustado a Ex
  • Bureta de vidrio de borosilicato 3.3
  • A prueba de roturas, resistente a los productos químicos
  • Soporte resistente
  • Chorro de descarga preciso, que permite gotas muy finas
  • Piezas en contacto con el medio: PE, PP, caucho natural, vidrio de borosilicato
  • Bureta de acción rápida con tiras Schellbach basada en el diseño del Dr. Schilling
  • Revestimiento de plástico que aumenta la resistencia a la rotura y protege contra astillas
  • Permite una dosificación precisa y una valoración fina exacta con el pulsador o el microtornillo y la descarga precisa mediante el surtidor de descarga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 mL
Longitud (métrico) 520 mm
Material Vidrio de borosilicato recubierto de plástico
Graduaciones 0,1 ml
Para utilizar con (aplicación) Dosificación precisa y valoración fina exacta
Altura (métrico) 520 mm
Precisión ±0,045
Tipo Bureta de valoración