Descripción
- Bureta con revestimiento a prueba de astillas
- Ajustado a Ex
- Bureta de vidrio de borosilicato 3.3
- A prueba de roturas, resistente a los productos químicos
- Soporte resistente
- Chorro de descarga preciso, que permite gotas muy finas
- Piezas en contacto con el medio: PE, PP, caucho natural, vidrio de borosilicato
- Bureta de acción rápida con tiras Schellbach basada en el diseño del Dr. Schilling
- Revestimiento de plástico que aumenta la resistencia a la rotura y protege contra astillas
- Permite una dosificación precisa y una valoración fina exacta con el pulsador o el microtornillo y la descarga precisa mediante el surtidor de descarga
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Longitud (métrico) | 92 cm |
| Material | Vidrio de borosilicato recubierto de plástico |
| Altura (métrico) | 92 cm |
| Incluye | Tiras Schellbach, revestimiento a prueba de astillas, frasco de almacenamiento y tubo de inmersión |
| Precisión | 0,1 mm |
| Tipo | Bureta de valoración |
| Certificaciones/conformidad | DIN |