Learn More
Globe Scientific Tubos de ensayo de plástico
Código de producto. 31923386 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31923386 12 mL paquete de 2000
1 options
Código de producto. 31923386 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 111042
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Producido a partir de poliestireno (PS) o polipropileno de calidad premium para resistencia y estabilidad al impacto
  • Globe Scientific Ofrece una amplia gama de tubos de ensayo multiusos
  • Los tubos están moldeados con poliestireno de calidad premium para mayor claridad o polipropileno para resistencia y estabilidad al impacto frente a ácidos, álcalis y disolventes comunes
  • Los tubos de poliestireno pueden soportar hasta 1500 RPM durante la centrifugación
  • Los tubos de polipropileno pueden soportar hasta 3000 RPM y son autoclavables y congelables
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Tipo de producto Tubo de ensayo