Learn More
KD Scientific Jeringa de plástico
Código de producto. 15174194
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
Tipo de conexión:
Luer Lock
Luer-Slip
Tuberculina Luer-Slip
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión Tamaño de la unidad
15174194 1 mL Tuberculina Luer-Slip paquete de 25
15194194 3 mL Luer Lock paquete de 25
15104204 5 mL Luer Lock paquete de 25
15134204 10 mL Luer Lock paquete de 25
15114204 20 mL Luer Lock paquete de 25
15124204 30 mL Luer Lock paquete de 25
15154204 3 mL Luer-Slip paquete de 25
15164204 5 mL Luer-Slip paquete de 25
15174204 10 mL Luer-Slip paquete de 25
15184204 20 mL Luer-Slip paquete de 25
15194204 30 mL Luer-Slip paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15174194 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 780850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.70€
    24.89€ / paquete de 25
    Ahorro 8.81€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Económico y desechable, disponible en tamaños que van desde 1 cc a 50 cc, punta Luer Slip (LS) o Luer Lock (LL)
  • Una nueva línea de jeringas estériles de plástico desechables para todas las aplicaciones científicas.
  • Las jeringas Norm-ject son la solución ideal para cualquier situación
  • Su exclusivo sistema de dos partes no contiene látex y no contiene lubricante de silicona ni caucho.
Especificaciones
Material Polipropileno (cuerpo)
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Sin látex Sí
Tipo de producto Jeringa
Desechables Un solo uso
Volumen (métrico) 1 mL
Para utilizar con (equipo) KD Scientific Bombas de jeringa
Tipo de conexión Tuberculina Luer-Slip
Graduated Sí
Esterilidad Estéril