Learn More
Multiroir Controlec Caja de almacenamiento apilable de plástico
Descripción
- Resistente a las variaciones de temperatura
- Apilable y encajable
- Insensible a los impactos
- Asas ergonómicas para facilitar el transporte
- Calidad para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
| Capacidad (métrico) | 32 L |
| Descripción | PROBOX stoage box |
| Incluye | Ergonomic handles, clip-top lid |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 510 x 390 x 258 mm |
| Para utilizar con (equipo) | General Storage and Food Use |