Learn More
Pacific Handy Cutter Cuchilla de seguridad con resorte de plástico
Código de producto. 17738977
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17738977 Amarillo paquete de 50
1 options
Código de producto. 17738977 Fornitore Pacific Handy Cutter N. del fornitore EZ3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.03€
    337.79€ / paquete de 50
    Ahorro 72.24€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
EZ-3 es una cuchilla de seguridad ligera con retracción automática de la hoja. Por lo tanto, ofrece un alto nivel de seguridad.
  • Debido al cuerpo de plástico, es especialmente económico.
  • Cambiar la hoja es muy fácil y el mango de la cuchilla se puede abrir completamente para su limpieza.
  • Las hojas de cuchilla adicionales se pueden guardar en el mango de la cuchilla.
  • Longitud de hoja de cuchilla corta, lo que la hace adecuada para actividades de corte ligero.
  • Cuchilla en amarillo claramente visible
Specifica
Tipo de producto Cuchilla de seguridad con resorte
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.