Descripción
- Guarde hasta 20 portaobjetos de 175 x 26 mm para un almacenamiento más cómodo.
- Tapa transparente para facilitar la identificación del contenido.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| El dispositivo tiene | 20 portaobjetos |
| Longitud (imperial) del portaobjetos | 3 in |
| Longitud (métrico) del portaobjetos | 75 mm |
| Material | Plástico |
| Apilables | Sí |
| Anchura (imperial) del portaobjetos | 1 in |
| Anchura (métrico) del portaobjetos | 26 mm |