Learn More
Epredia™ Carpetas plásticas para portaobjetos
Código de producto. 12688326 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Verde
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12688326 Verde paquete de 10
12668326 Azul paquete de 10
12698326 Gris paquete de 10
12608336 Blanco 10 PCS
12618336 Amarillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12688326 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor B1001200GR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    137.53€ / paquete de 10
    Ahorro 26.47€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Codifique cromáticamente sus portaobjetos con facilidad con estas carpetas de plástico para portaobjetos, disponibles en distintos colores.
  • Guarde hasta 20 portaobjetos de 175 x 26 mm (3 x 1 pulg) para un almacenamiento más cómodo.
  • Tapa transparente para facilitar la identificación del contenido.
Nota: la disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
El dispositivo tiene 20 portaobjetos
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) del portaobjetos 75 mm
Material Plástico
Apilables Sí
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) del portaobjetos 26 mm