Learn More
Epredia™ Cajas de plástico para portaobjetos
Código de producto. 16499803 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Capacidad para portaobjetos:
100 portaobjetos
25 portaobjetos
25 portaobjetos; 48 portaobjetos; 50 portaobjetos
50 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad para portaobjetos Tamaño de la unidad
16499803 Rojo 25 portaobjetos cada uno
12628336 Blanco 25 portaobjetos cada uno
12638336 Rojo 25 portaobjetos paquete de 25
12648336 Azul 25 portaobjetos cada uno
12658336 Blanco 50 portaobjetos cada uno
16409813 Rojo 50 portaobjetos cada uno
12668336 Rojo 50 portaobjetos paquete de 50
12678336 Azul 50 portaobjetos cada uno
16419813 Blanco 25 portaobjetos; 48 portaobjetos; 50 portaobjetos cada uno
12698336 Rojo 100 portaobjetos paquete de 100
16429813 Rojo 100 portaobjetos cada uno
16439813 Azul 100 portaobjetos cada uno
12559986 Azul 100 portaobjetos paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16499803 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor B1781
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Almacene un lote de portaobjetos en un pequeño espacio con estas cajas duraderas.
  • Estructura de plástico de ABS duradero y revestimiento de corcho interno que protege los portaobjetos
  • Permite almacenar y proteger 25, 50 o 100 portaobjetos
  • Una ficha índice se acopla a la tapa para anotar los títulos de los portaobjetos
  • Las ranuras numeradas de la caja corresponden al índice de la tapa para mantener la organización
  • Las tapas separan cajas de 25 y 50 portaobjetos para facilitar el almacenamiento y la recuperación
  • Disponible en rojo, blanco o azul para la codificación por colores o según preferencia estética
  • La caja de 50 portaobjetos se abre y se cierra utilizando un pestillo de plástico; la caja de 100 portaobjetos tiene una tapa articulada con un broche metálico
Dimensiones (cerrada)
Caja de 25 portaobjetos: 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8cm)
Caja de 50 portaobjetos: 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Caja de 100 portaobjetos: 21 x 16 x 3 cm
Nota: La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos 25 portaobjetos
Color Rojo
Descripción Caja de 25 portaobjetos; roja
El dispositivo tiene 25 portaobjetos; 48 portaobjetos; 50 portaobjetos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,5 × 3,375 × 1,25 pulg (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,8 cm
Longitud (imperial) 5,5 pulg
Longitud (métrico) 9,5 cm
Material Plástico ABS
Anchura (imperial) 3,375 in
Anchura (métrico) 8,3 cm