Descripción
- Temperatura de funcionamiento de -40° hasta +115 °C
- Excelente compatibilidad con alcoholes
- Resistentes a disolventes agresivos
- Entre sus aplicaciones se incluyen la filtración de disolventes y el análisis de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 70 μm |
| Diámetro exterior (imperial) | 300mm |
| Material del bastidor | Plástico |
| Mesh Material | Nailon |