Learn More
Sartorius Caja de tornillos de plástico para pesas
Código de producto. 16333136 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Pesas de 2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
16333136 Pesas de 2 kg cada uno
1 options
Código de producto. 16333136 Proveedor Sartorius N.º de proveedor YAW2000GL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cajas de tornillos de plástico para evitar daños en la superficie de los pesas.
  • Cajas de tornillos de plástico con entrada de espuma para usarla con pesas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Plástico
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en salas limpias
Admite Pesas de 2 kg