Learn More
De Buyer™ Raspadores de plástico
Descripción
Información de órdenes
Forma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Raspador |
| Material | Plástico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para esquinas (raspado), cortar masa o para eliminar una preparación semicompacta a compacta de un recipiente, para llenar mangas de pastelería. |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Cantidad | Cada uno |
| Forma | Bordes planos y redondeados |
| Anchura (métrico) | 110 mm |