Learn More
Buerkle™ Embudos de plástico para polvos
Código de producto. 11971491 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diámetro del tubo (métrico):
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) unitSize
11971491 80 mm 21 mm cada uno
10641153 100 mm 22 mm cada uno
10020042 150 mm 28 mm cada uno
10085091 253 mm 50 mm cada uno
10091862 350 mm 65 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11971491 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96060080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.48€
    3.19€ / paquete de 1
    Ahorro 0.29€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Embudo de polvo para el llenado seguro de recipientes. 9606-0240 con tamiz fino de bronce fosforado (no apto para uso con alimentos).
  • Fabricado en PP/PE
  • Para el llenado seguro de polvos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Diámetro del tubo (métrico) 21 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para productos alimenticios