Descripción
Capacidad de la bomba ajustable de 100, 250, 350 y 500 ml por carrera. Para recipientes con rosca interna G de 50,80 mm (2 in.) y G 19,05 mm (3/4 in.)
- La bomba de pistón está fabricada con polipropileno y polietileno para productos acuosos y petroquímicos
- Después del montaje, la bomba puede girarse alrededor de su eje para que los contenedores que se van a llenar puedan colocarse en la tapa del cuerpo
- Capacidad de la bomba ajustable de 100, 250, 350 y 500 ml por carrera
- Para recipientes con rosca interna G de 50,80 mm (2 in.) y G 19,05 mm (3/4 in.)
- Longitud del tubo de inmersión: 84 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | Ajustable/impulso |
| Para utilizar con (equipo) | Barril; Recipiente |
| Longitud (métrico) | 84 cm |
| Material | Polipropileno, Polietileno |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo de producto | Bomba de pistón |