Learn More
Multiroir Controlec Torre de almacenamiento móvil de plástico
Descripción
- Lateral de polipropileno negro con 4 cajones transparentes
- Cada cajón viene con un conjunto de topes antigoteo de polipropileno
- Este material es muy apreciado por su resistencia a impactos, productos de limpieza y variaciones de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Black |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 290 x 670 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | General Storage |
| Incluye | Each drawer comes with a set of polypropylene anti-drop stops. |
| N.º de cajones | 3 |
| Tipo de rueda | Casters |