Learn More
Brady™ Mini letreros de plástico con pictogramas
Código de producto. 10506710
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10506710 50 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10506710 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 802054
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number PIC 315-TRI 50-B-7586 10 ea/sheet
Material Plástico
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para pictogramas y paneles en blanco
Altura (métrico) 50 mm
Grosor 0.026 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a 80 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Señales de advertencia
Tipo de producto Señal de seguridad mini pictograma
Color Negro sobre amarillo