Learn More
TFA Dostmann™ Termómetro de plástico Maxima-Minima
Código de producto. 11994337
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11994337 De -30 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11994337 Proveedor TFA Dostmann™ N.º de proveedor 10.3016
Especificaciones
Material Plástico
Peso (métrico) 76 g
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -30 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +50 °C