Learn More
Kautex™ Bidón, plástico
Código de producto. 10083084
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10083084 25 l cada uno
1 options
Código de producto. 10083084 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000086793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00€
    9.65€ / paquete de 1
    Ahorro 9.35€
    49% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Color: Natural
  • Plástico
  • Recipientes
  • sin mayúsculas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,6 gal
Capacidad (métrico) 25 l
Color Natural
Material Plástico
Tipo de producto Bidón