Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico
Código de producto. 16674782
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen:
1 μL
5 μL
10 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen Esterilidad Tamaño de la unidad
16674782 10 μL Estéril paquete de 250
16654822 1 μL No estéril paquete de 250
16664822 1 μL Estéril paquete de 250
16634822 5 μL No estéril paquete de 250
16644822 5 μL Estéril paquete de 250
16664782 10 μL No estéril paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16674782 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor A5G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45€
    28.78€ / paquete de 250
    Ahorro 6.67€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Fabricadas de forma aséptica o esterilizadas con óxido de etileno.
  • Incluye 250 asas de siembra de plástico
  • Fabricadas de forma aséptica o esterilizadas con óxido de etileno
  • 200 mm de longitud
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Volumen 10 μL
Esterilidad Estéril
Color Azul
Longitud del mango (métrico) 200 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo de empaquetado Sobre Microseal
Calibrado Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave