Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico
Código de producto. 16664822
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen:
1 μL
5 μL
10 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen Esterilidad Tamaño de la unidad
16664822 1 μL Estéril paquete de 250
16654822 1 μL No estéril paquete de 250
16634822 5 μL No estéril paquete de 250
16644822 5 μL Estéril paquete de 250
16664782 10 μL No estéril paquete de 250
16674782 10 μL Estéril paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16664822 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor C5G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45€
    28.78€ / paquete de 250
    Ahorro 6.67€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Fabricadas de forma aséptica o esterilizadas con óxido de etileno.
  • Incluye 250 asas de siembra de plástico
  • Fabricadas de forma aséptica o esterilizadas con óxido de etileno
  • 200 mm de longitud
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Volumen 1 μL
Esterilidad Estéril
Color Azul
Longitud del mango (métrico) 200 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo de empaquetado Sobre Microseal
Calibrado Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave