Learn More
DWK Life Sciences Conexión de manguera de plástico, con junta de silicona (VMQ), doblada, de PP, GL 18
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Con boquillas de plástico puede conectarse, por ejemplo, una bomba de vacío a un equipo mediante mangueras.
- Doblado
- Con junta de silicona (VMQ)
- Conexión de manguera de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Descripción del artículo | Conexión de mangueras; adecuado para tapón de rosca GL 18 (n.º de cat. 29 227 06 02) |
| Tamaño de junta | 10,8 mm |
| N.º de junta cónica estándar | GL 18 |