Descripción
- Adecuado para productos alimenticios
- Disponibles en polietileno o polipropileno
- Amplia variedad de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 60 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos alimenticios |
| Incluye | Ojal de suspensión |
| Tipo de producto | Embudo |