Learn More
Thermo Scientific™ Plastic Drum, 300L, for HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300
Código de producto. 17978211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17978211 300 L cada uno
1 options
Código de producto. 17978211 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30959.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The 300L Plastic Drum with Conical Insert adds speed and convenience to your workflow. The drum is designed for use with the Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer (S.U.M.) DS 300 and is easily moved to cold rooms for storage.
The 300L Plastic Drum with Conical Insert adds speed and convenience to your workflow. The drum is designed for use with the Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer (S.U.M.) DS 300 and is easily moved to cold rooms for storage.
Key features:
  • Standard plastic drums available in 50, 100, 200, and 300L sizes
  • Lightweight for ease of mobility
  • Applicable to open- and closed-top mixing applications
  • Economical
  • Bottom drain for easy transfer
  • 5:1 turn down ratio in conjunction with docking station and a bioprocess container bag or liner
Optional:
  • Dollies for the drums are available in two sizes: one for 50 to 200L drums and another for 300L drums. These drums should be used with the corresponding optional drum positioner that is available with the docking station.
Required accessories:
  • HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 docking station
  • HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 bioprocess container bags for closed-top mixing or liners for open-top mixing
Recommended for:
  • Powder-liquid or liquid-liquid mixing applications in single-use
  • High-throughput mixing and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Para utilizar con (equipo) DS 300 Single-Use Mixer
Capacidad (métrico) 300 L
Línea de productos HyPerforma
Cantidad 300 L
Dimensiones 61 x 122 cm (24 x 48 in.)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.