Learn More
Fisherbrand™ Sonda generadora desechable de plástico
Código de producto. 30130217 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
Paquete de 100
Paquete de 25
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
30130217 Paquete de 100 paquete de 100
30130215 Paquete de 25 paquete de 25
30130216 Paquete de 50 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30130217
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio compatible con los homogeneizadores Fisherbrand 150 y 850. Ideal para aplicaciones donde la contaminación cruzada es una preocupación y para la homogeneización donde el tamaño de la muestra o la dureza de la muestra dictan que el procesamiento con la sonda generadora desechable de 7 mm es prohibitivo. Se necesita un adaptador para su uso.
  • Ideal para muestras difíciles de procesar
  • Económico:< 1 % del coste de las sondas generadoras de acero inoxidable
  • Elimina la contaminación cruzada
  • Ideales para extracciones de PCR, ADN y ARN
  • Sin mantenimiento
  • Intervalo de procesamiento: >250μ L: el volumen máximo dependerá de la aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sonda
Diámetro de la sonda (imperial) 12 mm
Longitud de la sonda (imperial) 110 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material de la hoja Polipropileno
Material Policarbonato, polieterimida
Color del tapón Azul
Para utilizar con (equipo) Homogeneizadores Fisherbrand 150 y 850
Cantidad de embalaje Paquete de 100