Descripción
- La conexión de la manguera se adapta a las mangueras con interior Ø 8,5 milímetros
- Se suministra con junta tórica
- Placa perforada y juntas tóricas adicionales disponibles como accesorios
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno, policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador |
| Incluye | Tapa de policarbonato, placa de polipropileno perforada y junta tórica |
| Altura (métrico) | 230 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 200 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 235 mm |