Learn More
Brady™ Cable de acero recubierto de plástico
Código de producto. 11786685 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,83 m
3,05 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11786685 3,05 m cada uno
11766685 1,83 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11786685 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 800115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.75€
    33.79€ / paquete de 1
    Ahorro 4.96€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Cable de acero recubierto de plástico adicional para dispositivo de bloqueo de cable.
  • Cable adicional para dispositivo de bloqueo de cable.
Especificaciones
Tipo de producto Cable
Alternate Part Number CABLE-3 M
Color Rojo
Descripción Cable adicional de 3 m
Diámetro (imperial) 0,19 in
Diámetro (métrico) 4.76 mm
Longitud (imperial) 10.01 ft.
Longitud (métrico) 3,05 m
Cantidad 1 unidad