Learn More
Manutan Plastic chains, 25m, yellow/black plastic chain, 8mm diameter
Código de producto. 12841487
Encompass_Preferred
Código de producto. 12841487 Proveedor Manutan N.º de proveedor A006743
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
High density polyethylene chain. UV stabilised, can easily be cut to required length.
  • Length : 25m
  • Yellow/Black
  • Diameter : 8mm