Learn More
Manutan Plastic chains, 25m, red/white plastic chain, 8mm diameter
Código de producto. 12831487
Encompass_Preferred
Código de producto. 12831487 Proveedor Manutan N.º de proveedor A006742
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
High density polyethylene chain. UV stabilised, can easily be cut to required length.
  • Length : 25m
  • Red/White
  • Diameter : 8mm