Learn More
Abcam Kit de ensayo cromogénico humano 1 Inhibidor de Activador de Plasminógeno, 100 pruebas
Tienda Abcam ProductosDescripción
- Aplicaciones: Ensayo de actividad enzimática
- Método de detección: Colorimétrico
- Rango: 0,625 a 20 UI/mL
- Tipos de muestras: Sobrenadante de cultivo celular, Plasma, Suero
- Sensibilidad: 0,56 UA/mL
- Tipo de resultados: Cuantitativos
- Compatibilidad del instrumento: Lector de microplacas
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit western blot |
| Ubicación de detección | Detección en solución |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Formato | kit |
| N.º de reacciones | 100 pruebas |
| Reactividad | Humano |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Molécula diana | Inhibidor activador de plasminógeno tipo 1 (Humano) |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Reactividad cruzada | Humano |
| Mostrar más |