Learn More
Abcam Plasmin Activity Assay Kit (Fluorometric)
Código de producto. 32112047 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32112047 1 x 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32112047 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab3246301x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Measure Plasminogen activity in 1h in Biofluids with Plasmin Activity Assay Kit AB324630. Sensitivity = 8.66 μU. Use with Microplate (12 x 8 well strips).
Measure Plasminogen activity in 1h in Biofluids with Plasmin Activity Assay Kit AB324630. Sensitivity = 8.66 μU. Use with Microplate (12 x 8 well strips).
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Cantidad 1 x 96 Tests