Learn More
Gravis Frasco para aplicaciones plasmáticas
Código de producto. 11766575
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 9
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11766575 2 l paquete de 9
1 options
Código de producto. 11766575 Proveedor Gravis N.º de proveedor F01276110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.13€
    179.83€ / paquete de 9
    Ahorro 198.30€
    52% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 l
Material De cristal
N.° por paquete 1Each
Cantidad 1Each
Capacidad nominal 2 l
Tipo de producto Frasco para aplicaciones plasmáticas