Learn More
Plas Labs™ Cono de inyección de roedor
Código de producto. 11897132
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11897132 Transparente cada uno
1 options
Código de producto. 11897132 Proveedor Plas Labs™ N.º de proveedor 561RC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.33€
    438.60€ / paquete de 1
    Ahorro 169.73€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Ideal para muestreos de gran cantidad que requieren alta velocidad y eficiencia
  • Completamente transparente, duradero y fácil de limpiar
  • Utiliza pies de ventosa para asegurar el dispositivo
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para muestreos de gran cantidad que requieren alta velocidad y eficiencia
Tipo Cono de inyección de roedor
Material Acrílico
Método de esterilización Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F)
Longitud (imperial) 5,75 in
Longitud (métrico) 14,6 cm
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 12,7 cm
Diámetro (imperial) 4 in
Diámetro (métrico) 10,16 cm
Intervalo de peso De 15 a 30 g (ratones), 500 a 600 g (ratas)