Learn More
Plas Labs™ Fijador de roedores de fondo plano
Código de producto. 11827142
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
1,5 in
3,25 in
Longitud (imperial):
3,75 in
8 in
Intervalo de peso:
De 15 a 30 g
De 250 a 500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (imperial) Longitud (imperial) Intervalo de peso Tamaño de la unidad
11827142 3,25 in 8 in De 250 a 500 g cada uno
11807142 1,5 in 3,75 in De 15 a 30 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11827142 Proveedor Plas Labs™ N.º de proveedor 544RR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.64€
    119.34€ / paquete de 1
    Ahorro 85.30€
    41% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Las aberturas en la parte superior e inferior facilitan el acceso para inyecciones o toma de muestras
  • El bolsillo y los orificios en la parte delantera facilitan el proceso de anestesia y alimentación del animal
  • El material transparente proporciona una comprobación visual del estado del roedor
  • La cola ajustable se puede insertar
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Inyecciones o muestreo de sangre
Tipo Fijador de roedores de fondo plano
Material Plástico Noryl™
Método de esterilización Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F)
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20,32 cm
Diámetro (imperial) 3,25 in
Diámetro (métrico) 8,25 cm
Intervalo de peso De 250 a 500 g