Learn More
Plas Labs™ Fijador de roedores de fondo plano
Código de producto. 11807142
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
1,5 in
3,25 in
Longitud (imperial):
3,75 in
8 in
Intervalo de peso:
De 15 a 30 g
De 250 a 500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (imperial) Longitud (imperial) Intervalo de peso unitSize
11807142 1,5 in 3,75 in De 15 a 30 g cada uno
11827142 3,25 in 8 in De 250 a 500 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11807142 Proveedor Plas Labs™ N.º de proveedor 541RR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.01€
    93.84€ / paquete de 1
    Ahorro 68.17€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las aberturas en la parte superior e inferior facilitan el acceso para inyecciones o toma de muestras
  • El bolsillo y los orificios en la parte delantera facilitan el proceso de anestesia y alimentación del animal
  • El material transparente proporciona una comprobación visual del estado del roedor
  • La cola ajustable se puede insertar
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Inyecciones o muestreo de sangre
Tipo Fijador de roedores de fondo plano
Material Plástico Noryl™
Método de esterilización Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F)
Longitud (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 9,52 cm
Diámetro (imperial) 1,5 in
Diámetro (métrico) 3,81 cm
Intervalo de peso De 15 a 30 g