Learn More
Plas Labs™ Fijador de roedores tipo Broome
Descripción
- Ofrece fácil acceso a roedores
- Evita que el roedor gire
- Proporciona seguridad al manipulador de animales
- Fabricado con materiales transparentes para proporcionar una visibilidad completa de los animales
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Inyecciones o muestreo de sangre |
| Tipo | Fijador de roedores |
| Material | Plástico Noryl™ |
| Método de esterilización | Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F) |
| Modelo | Broome |
| Longitud (imperial) | 5,5 pulg |
| Longitud (métrico) | 13,97 cm |
| Diámetro (imperial) | 1,5 in |
| Diámetro (métrico) | 3,81 cm |
| Mostrar más |