Learn More
Thermo Scientific™ Solución de lisis de ARN en plantas
Código de producto. 15612032 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15612032 200 mL 200 ml
1 options
Código de producto. 15612032 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R1641
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La solución de lisis de ARN vegetal Thermo Scientific GeneJET es un componente del kit mini de purificación de ARN vegetal GeneJET (K0801/K0802) y puede adquirirse por separado.
La solución de lisis de ARN vegetal Thermo Scientific GeneJET es un componente del kit mini de purificación de ARN vegetal GeneJET (K0801/K0802) y puede adquirirse por separado. Se suministra en alícuotas de 200 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffer Tampón de lisis
Línea de productos GeneJET
Cantidad 200 mL