Learn More
Brannan™ Medidor de humedad y luz de plantas
Código de producto. 13120443
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Una lista de referencia de plantas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
13120443 Una lista de referencia de plantas cada uno
1 options
Código de producto. 13120443 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 13/715/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.33€
    22.97€ / paquete de 1
    Ahorro 11.36€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Prueba tanto el contenido de humedad en el suelo o el compost como la luz que cae sobre una planta.
  • Se suministra un cuaderno con una guía de los requisitos de luz y riego de la planta
Especificaciones
Tipo Medidor de humedad y luz de plantas
Altura (métrico) 10 cm
Incluye Una lista de referencia de plantas
Peso (métrico) 0,165 kg
Anchura (métrico) 6.8 cm