Learn More
Steris™ Bolsas de cierre con parte superior normal
Código de producto. 15681964
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
300 x 75 x 530mm
380 x 125 x 610mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15681964 380 x 125 x 610mm paquete de 250
15661964 300 x 75 x 530mm paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15681964 Proveedor Steris™ N.º de proveedor T35PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    175.82€ / paquete de 250
    Ahorro 21.18€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para su uso en autoclaves previos al vacío de carga porosa y en esterilizadores gamma. Steris Corporation™ Las bolsas con cierre superior liso incluyen un sello inferior doblemente plegado para mayor integridad.
  • Fabricadas en papel Kraft MG blanqueado y resistente a la humedad de alta calidad
  • Sellado inferior de pliegue doble para ofrecer una integridad adicional
  • Abertura a lo largo de todo el ancho
  • Conforme a BS 6257
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad BS 6257
Tipo de tapón Plano
Material Grado médico Kraft Papel (blanqueado)
Cantidad 250/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 380 x 125 x 610mm
Altura (métrico) 610 mm
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (métrico) 125 mm