Learn More
Steris™ Bolsas de cierre con parte superior normal
Descripción
- Fabricadas en papel Kraft MG blanqueado y resistente a la humedad de alta calidad
- Sellado inferior de pliegue doble para ofrecer una integridad adicional
- Abertura a lo largo de todo el ancho
- Conforme a BS 6257
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | BS 6257 |
| Tipo de tapón | Plano |
| Material | Grado médico Kraft Papel (blanqueado) |
| Cantidad | 250/paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 75 x 530mm |
| Altura (métrico) | 530 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |