Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Se venden en diversas cantidades
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 40 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 5 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud del tubo (métrico) | 35 mm |
| Cantidad | 24/paq. |
| Tipo de producto | Embudo de llenado |