Learn More
Brand™ Embudos de vidrio con interior liso
Código de producto. 10507271 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
26 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
10507271 26 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10507271 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 145560
En stock
Con un borde superior pulido al fuego y esmerilado.
  • Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3
  • En ángulo de 60°
  • Vástago corto
  • Se suministran individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm
Diámetro del tubo (métrico) 26 mm
Material Vidrio de borosilicato
Ángulo 60°
Longitud del tubo (métrico) 175 mm
Cantidad 1/paq.
Tipo de producto Embudo