Descripción
- Plegado: 16 x 40 cm (± 0,5 cm)
- Desplegada: 120 x 80 cm (M) (± 1 cm)
- Excelente rendimiento de absorción y resistencia
- Muy suave
- Se puede utilizar a la salida del baño/ducha
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas de un solo uso |
| Longitud (imperial) | 4 ft |
| Longitud (métrico) | 120 cm |
| Anchura (imperial) | 2,6 ft |
| Anchura (métrico) | 80 cm |
| Material | Fibras celulósicas no tejidas |
| Color | Blanco |