missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLAA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16890274 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16890274 20 μL 20 microlitros
16880274 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16890274 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 125291AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospholipase A-2-activating protein (PLAA), also named PLAP, can interact with ubiquitin and is involved in the maintece of ubiquitin levels. PLAA contains multiple consensus domains including WD repeats, PFU domain and PUL domain. Although the function of PLAA remains unclear, ubiquitin binding of PLAA might be the central role that connects ubiquitination and degradation in ERAD. Recent finding revealed that PLAA served as a novel nociceptive mediator after incision, and its expression level is regulated by miR-203.

Especificaciones

Antígeno PLAA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PLAA
N.º de referencia del gen Q9Y263
Alias de gen DOA1, PLA2P, PLAA, PLAP
Símbolos de los genes PLAA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PLAA Fusion Protein Ag3224
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9373
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.