Learn More
PKR-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16487848
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487848 10 mg 10 miligramos
16487666 100 mg 100 miligramos
16473797 50 mg 50 miligramos
16420318 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16487848
Marca: Medchem Express HY19702
MedChemExpress PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.
PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PKR-IN-2
CAS 1628428-01-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N4O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (106.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1C2C(=C(S(NC3=CC=C(C(N4CCC(O)(CC(C)C)CC4)=O)C=C3)(=O)=O)C=CC=2)N=CC=1
Peso molecular (g/mol) 468.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.57
Porcentaje de pureza 95.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease