Learn More
PKM2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16493868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493868 10 mg 10 miligramos
16470976 200 mg 200 miligramos
16446597 5 mg 5 miligramos
16420247 50 mg 50 miligramos
16404926 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103617
MedChemExpress PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PKM2-IN-1
CAS 94164-88-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19NO2S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 320 mg/mL (926.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(N1CCCCC1)SCC(C2=O)=C(C)C(C3=C2C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 345.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.48
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease