Learn More
Tocris Bioscience™ PKI (5-24)
Descripción
PKI (5-24) is a high affinity PKA inhibitor (Ki = 2.3 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Human |
| Pureza | 0.95 |
| CAS | 99534-03-9 |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C |
| Peso molecular | 2222.4g/mol |
| Cantidad | 1 mg |
| Secuencia | TTYADFIASGRTGRRNAIHD |
| Reactividad específica | High affinity PKA inhibitor (Ki = 2.3nM) |
Para uso exclusivo en investigación