Learn More
Tocris Bioscience™ PKI (5-24)
GREENER_CHOICE
High affinity PKA inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 6221/1
Encompass
Código de producto. 15726835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
PKI (5-24) is a high affinity PKA inhibitor (Ki = 2.3 nM).
Especificaciones
Especificaciones
Human
99534-03-9
2222.4g/mol
TTYADFIASGRTGRRNAIHD
0.95
Store at −20°C
1 mg
High affinity PKA inhibitor (Ki = 2.3nM)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
For Research Use Only