Learn More
PKI-402, MedChemExpress
Código de producto. 16466797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466797 5 mg 5 miligramos
16445066 100 mg 100 miligramos
16434098 10 mg 10 miligramos
16410457 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10683
MedChemExpress PKI-402 is a selective, reversible, ATP-competitive inhibitor of PI3K, including PI3K-α mutants, and mTOR (IC50=2, 3, 7,14 and 16 nM for PI3Kα, mTOR, PI3Kβ, PI3Kδ and PI3Kγ).
PKI-402 is a selective, reversible, ATP-competitive inhibitor of PI3K, including PI3K-α mutants, and mTOR (IC50=2, 3, 7,14 and 16 nM for PI3Kα, mTOR, PI3Kβ, PI3Kδ and PI3Kγ).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PKI-402
CAS 1173204-81-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H34N10O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (8.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CCN1N=NC2=C1N=C(N=C2N3CCOCC3)C4=CC=C(C=C4)NC(NC5=CC=C(C=C5)C(N6CCN(CC6)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 570.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.65
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease